(-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR471545-5G
OR471545-25G
OR471545-1G
APOSOR471545-5GEA
104
EUR
APOSOR471545-5G
APOSOR471545-25G
APOSOR471545-1G
(-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine
(-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine
Formule:
C₁₆H₁₉N Kookpunt: 98 °C/0,3mmHg Dichtheid: 0,987 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00243087 CAS nummer: 56210-72-1 |