[2-(1H-Pyrazol-3-yl)ethyl]amine dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471576-1G OR471576-5G
APOSOR471576-1GEA 468 EUR
APOSOR471576-1G APOSOR471576-5G
[2-(1H-Pyrazol-3-yl)ethyl]amine dihydrochloride
[2-(1H-Pyrazol-3-yl)ethyl]amine dihydrochloride
Formule: C₅H₁₁Cl₂N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01693704
CAS nummer: 138-92-1