4-Iodoisatin
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR471590-1G OR471590-5G
APOSOR471590-1GEA 42.4 EUR
APOSOR471590-1G APOSOR471590-5G
4-Iodoisatin
4-Iodoisatin
Formule: C₈H₄INO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03427300
CAS nummer: 20780-75-0