2-Amino-4-cyanopyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471597-1G OR471597-5G
APOSOR471597-1GEA 118 EUR
APOSOR471597-1G APOSOR471597-5G
2-Amino-4-cyanopyrimidine
2-Amino-4-cyanopyrimidine
Formule: C₅H₄N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09834971
CAS nummer: 36314-98-4