(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR4716-1G OR4716-250MG OR4716-5G
APOSOR4716-1GEA 73.2 EUR
APOSOR4716-1G APOSOR4716-250MG APOSOR4716-5G
(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride, Technical Grade
(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆ClNO₄S
Smeltpunt: 90…93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00034030
CAS nummer: 4025-75-6
UN: 3261
ADR: 8,II