4-Benzyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-aspartate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Fmoc-Asp(OBzl)-OH, 4-Benzyl N-Fmoc-L-aspartate, N-Fmoc-L-aspartic Acid 4-Benzyl Ester, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-aspartic Acid 4-Benzyl Ester
OR471606-25G OR471606-100G
APOSOR471606-25GEA 71.6 EUR
APOSOR471606-25G APOSOR471606-100G
4-Benzyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-aspartate 98%
4-Benzyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-aspartate
Formule: C₂₆H₂₃NO₆
MW: 445.47 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00065630
CAS nummer: 86060-84-6