2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR471618-100G OR471618-25G OR471618-5G
APOSOR471618-100GEA 132 EUR
APOSOR471618-100G APOSOR471618-25G APOSOR471618-5G
2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 99%
2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
Formule: C₈H₁₂O₂
Kookpunt: 65 °C
Dichtheid: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00006604
CAS nummer: 6089-04-9
UN: 1993
ADR: 3,III