2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471629-100G OR471629-25G OR471629-5G
APOSOR471629-100GEA 162 EUR
APOSOR471629-100G APOSOR471629-25G APOSOR471629-5G
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine 98%
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Formule: C₁₅H₁₀ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05738885
CAS nummer: 3842-55-5