DL-3-Phenyllactic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: DL-β-Phenyllactic acid
OR471633-100G OR471633-25G
APOSOR471633-100GEA 144 EUR
APOSOR471633-100G APOSOR471633-25G
DL-3-Phenyllactic acid 98%
DL-3-Phenyllactic acid
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166.176 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00065928
CAS nummer: 828-01-3