Fmoc-Cys(tBu)-OH 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N-Fmoc-S-(tert-butyl)-L-cysteine, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-S-(tert-butyl)-L-cysteine, N-Fmoc-S-tert-butyl-L-cysteine, Fmoc-Cys(tBu)-OH
OR471634-100G OR471634-25G
APOSOR471634-100GEA 211 EUR
APOSOR471634-100G APOSOR471634-25G
Fmoc-Cys(tBu)-OH 98%
Fmoc-Cys(tBu)-OH
Formule: C₂₂H₂₅NO₄S
MW: 399.505 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00037130
CAS nummer: 67436-13-9