(R)-(+)-2-Bromopropionic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (R)-(+)-2-Bromopropanoic acid
OR471636-10G OR471636-5G OR471636-25G OR471636-100G
APOSOR471636-10GEA 0 EUR
APOSOR471636-10G APOSOR471636-5G APOSOR471636-25G APOSOR471636-100G
(R)-(+)-2-Bromopropionic acid 98%
(R)-(+)-2-Bromopropionic acid
Formule: H₃CBrCHCOOH
Dichtheid: 1,692 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00145205
CAS nummer: 10009-70-8
UN: 3265
ADR: 8,III