2-Methoxy-5-methylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471639-100G OR471639-25G
APOSOR471639-100GEA 239 EUR
APOSOR471639-100G APOSOR471639-25G
2-Methoxy-5-methylpyridine 98%
2-Methoxy-5-methylpyridine
Formule: C₇H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08703669
CAS nummer: 13472-56-5