(S)-β-Phenylalaninol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (S)-3-Amino-3-phenyl-1-propanol, (S)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
OR471660-1G OR471660-5G
APOSOR471660-1GEA 60.1 EUR
APOSOR471660-1G APOSOR471660-5G
(S)-β-Phenylalaninol 95%
(S)-β-Phenylalaninol
Formule: C₉H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01311768
CAS nummer: 82769-76-4