6-Methoxy-2-methylbenzothiazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471661-10G OR471661-1G OR471661-5G
APOSOR471661-10GEA 1460 EUR
APOSOR471661-10G APOSOR471661-1G APOSOR471661-5G
6-Methoxy-2-methylbenzothiazole 97%
6-Methoxy-2-methylbenzothiazole
Formule: C₉H₉NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005795
CAS nummer: 2941-72-2