[2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)ethyl]amine dihydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471666-1G OR471666-5G
APOSOR471666-1GEA 46.8 EUR
APOSOR471666-1G APOSOR471666-5G
[2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)ethyl]amine dihydrochloride 97%
[2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)ethyl]amine dihydrochloride
Formule: C₆H₁₃Cl₂N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06801038
CAS nummer: 858513-10-7