Boc-D-4-Cyanophenylalanine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR471667-1G OR471667-25G OR471667-5G
APOSOR471667-1GEA 0 EUR
APOSOR471667-1G APOSOR471667-25G APOSOR471667-5G
Boc-D-4-Cyanophenylalanine 98%
Boc-D-4-Cyanophenylalanine
Formule: C₁₅H₁₈N₂O₄
Smeltpunt: 152…162 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00672527
CAS nummer: 146727-62-0