5-Hydroxy-2-iodobenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471672-1G OR471672-5G
APOSOR471672-1GEA 170 EUR
APOSOR471672-1G APOSOR471672-5G
5-Hydroxy-2-iodobenzaldehyde 95%
5-Hydroxy-2-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₅IO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025923
CAS nummer: 50765-11-2