(R)-tert-Butyl(2-oxooxetan-3-yl)carbamate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N-Boc-D-serine-β-lactone, (R)-tert-Butyl (2-oxooxetan-3-yl)carbamate
OR471686-1G OR471686-5G
APOSOR471686-1GEA 62.9 EUR
APOSOR471686-1G APOSOR471686-5G
(R)-tert-Butyl(2-oxooxetan-3-yl)carbamate 95%
(R)-tert-Butyl(2-oxooxetan-3-yl)carbamate
Formule: C₈H₁₃NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519129
CAS nummer: 126330-77-6