2-Chloro-5-methylnicotinic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471690-1G OR471690-5G
APOSOR471690-1GEA 0 EUR
APOSOR471690-1G APOSOR471690-5G
2-Chloro-5-methylnicotinic acid 98%
2-Chloro-5-methylnicotinic acid
Formule: C₇H₆ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07375371
CAS nummer: 66909-30-6