3-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 2-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
OR471712-1G OR471712-5G
APOSOR471712-1GEA 114 EUR
APOSOR471712-1G APOSOR471712-5G
3-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 97%
3-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₁BO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13190786
CAS nummer: 955929-54-1