2-Bromo-4,6-xylidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Bromo-2,4-dimethylaniline, 6-Bromo-2,4-xylidine, 2-Bromo-4,6-dimethylaniline
OR4720-25G OR4720-100G
APOSOR4720-25GEA 64.3 EUR
APOSOR4720-25G APOSOR4720-100G
2-Bromo-4,6-xylidine
2-Bromo-4,6-xylidine
Formule: C₈H₁₀BrN
MW: 200.08 g/mol
Kookpunt: 75…79 °C/5mmHg
Smeltpunt: 42…47 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047826
CAS nummer: 41825-73-4
EINECS: 246-337-9