3-Methylbenzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR4723-5G
OR4723-25G
APOSOR4723-5GEA
0
EUR
APOSOR4723-5G
APOSOR4723-25G
3-Methylbenzylamine 97%
3-Methylbenzylamine
Formule:
C₈H₁₁N Kookpunt: 202…205 °C Dichtheid: 0,966 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 81 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008118 CAS nummer: 100-81-2 EINECS: 202-890-8 UN: 2735 ADR: 8,III |