5,6-Dichloropyridine-3-sulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR4733-1G OR4733-250MG
APOSOR4733-1GEA 853 EUR
APOSOR4733-1G APOSOR4733-250MG
5,6-Dichloropyridine-3-sulphonyl chloride
5,6-Dichloropyridine-3-sulphonyl chloride
Formule: C₅H₂Cl₃NO₂S
Smeltpunt: 42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03541048
CAS nummer: 98121-40-5
UN: 1759
ADR: 8,III