2-(1-Piperidinyl)acetamidoxime 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4739-1G OR4739-5G OR4739-250MG
APOSOR4739-1GEA 117 EUR
APOSOR4739-1G APOSOR4739-5G APOSOR4739-250MG
2-(1-Piperidinyl)acetamidoxime 97%
2-(1-Piperidinyl)acetamidoxime
Formule: C₇H₁₅N₃O
Smeltpunt: 154 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052662
CAS nummer: 175136-64-8