4-Chloro-3-nitrotoluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Chloro-4-methyl-2-nitrobenzene
OR4743-500G OR4743-100G
APOSOR4743-500GEA 422 EUR
APOSOR4743-500G APOSOR4743-100G
4-Chloro-3-nitrotoluene 97%
4-Chloro-3-nitrotoluene
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171.58 g/mol
Kookpunt: 260…262 °C
Smeltpunt: 7 °C
Dichtheid: 1.297 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007085
CAS nummer: 89-60-1
EINECS: 201-922-8
UN: 2433
ADR: 6.1 III