Aminoacetaldehyde dimethyl acetal 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,2-Dimethoxyethanamine
OR4745-100G OR4745-25G OR4745-500G
APOSOR4745-100GEA 43.8 EUR
APOSOR4745-100G APOSOR4745-25G APOSOR4745-500G
Aminoacetaldehyde dimethyl acetal 99%
Aminoacetaldehyde dimethyl acetal
Formule: C₄H₁₁NO₂
MW: 105.14 g/mol
Kookpunt: 135…139 °C/95mmHg
Dichtheid: 0.965 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 44 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008135
CAS nummer: 22483-09-6
EINECS: 245-026-5
UN: 2733
ADR: 3+8 III