1,3-Indandione 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,3-Indanedione, Indan-1,3-dione, 1H-Indene-1,3(2H)-dione
OR4746-25G OR4746-100G
APOSOR4746-25GEA 62.9 EUR
APOSOR4746-25G APOSOR4746-100G
1,3-Indandione 95%
1,3-Indandione
Formule: C₉H₆O₂
Smeltpunt: 129…132 °C
Dichtheid: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003779
CAS nummer: 606-23-5
EINECS: 210-109-7