2-Chloro-4-nitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4748-25G OR4748-5G
APOSOR4748-25GEA 40.9 EUR
APOSOR4748-25G APOSOR4748-5G
2-Chloro-4-nitropyridine
2-Chloro-4-nitropyridine
Formule: C₅H₃ClN₂O₂
Smeltpunt: 50…56 °C
Vlampunt: 106 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00661454
CAS nummer: 23056-36-2