4-Hydroxypicolinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4750-1G OR4750-250MG
APOSOR4750-1GEA 39.5 EUR
APOSOR4750-1G APOSOR4750-250MG
4-Hydroxypicolinic acid
4-Hydroxypicolinic acid
Formule: C₆H₅NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00521155
CAS nummer: 22468-26-4