3-Pyridone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Hydroxypyridine, β-Pyridone, Pyridin-3-ol, 3-Pyridinol
OR4752-100G OR4752-1KG OR4752-500G
APOSOR4752-100GEA 54.1 EUR
APOSOR4752-100G APOSOR4752-1KG APOSOR4752-500G
3-Pyridone
3-Pyridone
Formule: C₅H₅NO
MW: 95.1 g/mol
Kookpunt: 180 °C/22mmHg
Smeltpunt: 99…100 °C
Dichtheid: 1.37 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 173 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006378
CAS nummer: 109-00-2
EINECS: 203-637-4