3-Amino-6-chloropyridazine 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4754-100G OR4754-25G
APOSOR4754-100GEA 32.2 EUR
APOSOR4754-100G APOSOR4754-25G
3-Amino-6-chloropyridazine 98+%
3-Amino-6-chloropyridazine
Formule: C₄H₄ClN₃
Smeltpunt: 226…228 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051506
CAS nummer: 5469-69-2
EINECS: 226-796-1