2-Amino-6-chlorobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4768-1G OR4768-500MG
APOSOR4768-1GEA 24.9 EUR
APOSOR4768-1G APOSOR4768-500MG
2-Amino-6-chlorobenzonitrile 98%
2-Amino-6-chlorobenzonitrile
Formule: C₇H₅ClN₂
Smeltpunt: 134…136 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015546
CAS nummer: 6575-11-7
EINECS: 229-501-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III