Ethoxyacetylene 50% in hexane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR4769-1G OR4769-25G OR4769-5G
APOSOR4769-1GEA 93.5 EUR
APOSOR4769-1G APOSOR4769-25G APOSOR4769-5G
Ethoxyacetylene 50% in hexane
Ethoxyacetylene
Formule: C₄H₆O
Kookpunt: 55…56 °C
Dichtheid: 0,718 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: –28 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00009247
CAS nummer: 927-80-0
EINECS: 213-164-5
UN: 1993
ADR: 3,II