5-Chloronicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4770-1G OR4770-5G
APOSOR4770-1GEA 22 EUR
APOSOR4770-1G APOSOR4770-5G
5-Chloronicotinic acid
5-Chloronicotinic acid
Formule: C₆H₄ClNO₂
Smeltpunt: 169…171 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00128901
CAS nummer: 22620-27-5