2-Methoxy-5-pyrimidineboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4771-1G OR4771-5G OR4771-25G
APOSOR4771-1GEA 22 EUR
APOSOR4771-1G APOSOR4771-5G APOSOR4771-25G
2-Methoxy-5-pyrimidineboronic acid
2-Methoxy-5-pyrimidineboronic acid
Formule: C₅H₇BN₂O₃
Smeltpunt: 159…161 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03094664
CAS nummer: 628692-15-9