2-(Dimethoxymethyl)-1,6-naphthyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4773-1G OR4773-250MG
APOSOR4773-1GEA 141 EUR
APOSOR4773-1G APOSOR4773-250MG
2-(Dimethoxymethyl)-1,6-naphthyridine 95+%
2-(Dimethoxymethyl)-1,6-naphthyridine
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00202920
CAS nummer: 386715-36-2