2-Amino-4-bromopyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4774-1G OR4774-5G
APOSOR4774-1GEA 22 EUR
APOSOR4774-1G APOSOR4774-5G
2-Amino-4-bromopyridine 95%
2-Amino-4-bromopyridine
Formule: C₅H₅BrN₂
Smeltpunt: 142…146 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01646115
CAS nummer: 84249-14-9