2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR47821-25G OR47821-5G
APOSOR47821-25GEA 122 EUR
APOSOR47821-25G APOSOR47821-5G
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride 98%
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₂Cl₄O
Kookpunt: 107…108 °C/6mmHg
Dichtheid: 1,561 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075323
CAS nummer: 4136-95-2
UN: 3265
ADR: 8,II