1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR47823-1G OR47823-5G OR47823-25G
APOSOR47823-1GEA 22 EUR
APOSOR47823-1G APOSOR47823-5G APOSOR47823-25G
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one 97%
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one
Formule: C₆H₅N₃O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08234923
CAS nummer: 3680-71-5