2,4,6-Collidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR4784-100ML OR4784-500ML
APOSOR4784-100MLEA 87.6 EUR
APOSOR4784-100ML APOSOR4784-500ML
2,4,6-Collidine
2,4,6-Collidine
Formule: C₈H₁₁N
Kookpunt: 171…172 °C
Smeltpunt: –43 °C
Dichtheid: 0,917 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 55 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00006338
CAS nummer: 108-75-8
EINECS: 203-613-3
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III