ω-Bromo-2,5-dichloroacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-1-(2,5-dichlorophenyl)ethanone
OR47840-1G OR47840-25G OR47840-5G
APOSOR47840-1GEA 73 EUR
APOSOR47840-1G APOSOR47840-25G APOSOR47840-5G
ω-Bromo-2,5-dichloroacetophenone
ω-Bromo-2,5-dichloroacetophenone
Formule: C₈H₅BrCl₂O
Smeltpunt: 33…35 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03425179
CAS nummer: 4571-25-9
UN: 1759
ADR: 8,III