4-Hydroxy-3-nitrobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Hydroxy-3-nitrophenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)-2-nitrophenol
OR47852-25G OR47852-100G
APOSOR47852-25GEA 57 EUR
APOSOR47852-25G APOSOR47852-100G
4-Hydroxy-3-nitrobenzyl alcohol
4-Hydroxy-3-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₇H₇NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00024249
CAS nummer: 41833-13-0