Ethyl benzoylacetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4787-100G OR4787-25G
APOSOR4787-100GEA 57 EUR
APOSOR4787-100G APOSOR4787-25G
Ethyl benzoylacetate 95%
Ethyl benzoylacetate
Formule: C₁₁H₁₂O₃
Kookpunt: 265…270 °C
Dichtheid: 1,113 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009196
CAS nummer: 94-02-0
EINECS: 202-295-3