DL-4-Methoxymandelic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
OR4792-25G OR4792-5G
APOSOR4792-25GEA 46.8 EUR
APOSOR4792-25G APOSOR4792-5G
DL-4-Methoxymandelic acid
DL-4-Methoxymandelic acid
Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182.18 g/mol
Smeltpunt: 108…111 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004233
CAS nummer: 10502-44-0