4-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid, (4-(Bromomethyl)phenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-(bromomethyl)phenyl)borane, 4-Bromomethylphenylboronic acid, 4-(Bromomethyl)benzeneboronic acid
OR4799-1G OR4799-5G OR4799-25G
APOSOR4799-1GEA 22 EUR
APOSOR4799-1G APOSOR4799-5G APOSOR4799-25G
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₈BBrO₂
MW: 214.85
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01318113
CAS nummer: 68162-47-0