1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: SIPr.HCl, 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium chloride, 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolidinium chloride
OR48001-1G OR48001-5G OR48001-100MG OR48001-10G
APOSOR48001-1GEA 22 EUR
APOSOR48001-1G APOSOR48001-5G APOSOR48001-100MG APOSOR48001-10G
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride 95%
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride
Formule: C₂₇H₃₉ClN₂
Smeltpunt: 289…293 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07369796
CAS nummer: 258278-25-0