1,5-Anhydro-D-sorbitol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Deoxy-D-glucose, 1,5-Anhydro-D-glucitol
OR4800T-1G OR4800T-250MG
APOSOR4800T-1GEA 330 EUR
APOSOR4800T-1G APOSOR4800T-250MG
1,5-Anhydro-D-sorbitol
1,5-Anhydro-D-sorbitol
Formule: C₆H₁₂O₅
Smeltpunt: 142…143 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067386
CAS nummer: 154-58-5
EINECS: 205-829-3