1H-Indazole-4-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR48010-1G OR48010-500MG
APOSOR48010-1GEA 345 EUR
APOSOR48010-1G APOSOR48010-500MG
1H-Indazole-4-carbonitrile
1H-Indazole-4-carbonitrile
Formule: C₈H₅N₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09261250
CAS nummer: 861340-10-5