1H-Indazole-7-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR48020-1G OR48020-250MG
APOSOR48020-1GEA 328 EUR
APOSOR48020-1G APOSOR48020-250MG
1H-Indazole-7-carbonitrile
1H-Indazole-7-carbonitrile
Formule: C₈H₅N₃
Smeltpunt: 160 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD10696804
CAS nummer: 256228-64-5