2-n-Propylpiperidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480200-1G OR480200-2G OR480200-5G
APOSOR480200-1GEA 177 EUR
APOSOR480200-1G APOSOR480200-2G APOSOR480200-5G
2-n-Propylpiperidine 97%
2-n-Propylpiperidine
Formule: C₈H₁₇N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00056022
CAS nummer: 3238-60-6